Print…
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid
OR7208-100G OR7208-25G OR7208-5G
APOSOR7208-100GEA 724 EUR
APOSOR7208-100G APOSOR7208-25G APOSOR7208-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Peso Molecular: 180.01 g/mol
Ponto de Fusão: 235…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01114648
Número CAS: 301699-39-8