Print…
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7207-1G OR7207-5G
APOSOR7207-1GEA 0 EUR
APOSOR7207-1G APOSOR7207-5G
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
4-Methoxy-2,6-dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03452755
Número CAS: 361543-99-9