Print…
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7205-1G OR7205-5G OR7205-25G
APOSOR7205-1GEA 0 EUR
APOSOR7205-1G APOSOR7205-5G APOSOR7205-25G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₂BNO₂
Ponto de Fusão: 227 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074642
Número CAS: 28611-39-4