Print…
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Bromomethyl)boronic Acid Diisopropyl Ester
OR7201-1G OR7201-5G
APOSOR7201-1GEA 190 EUR
APOSOR7201-1G APOSOR7201-5G
Diisopropyl(bromomethyl)boronate 95%
Diisopropyl(bromomethyl)boronate
Fórmula: C₇H₁₆BBrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631222
Número CAS: 137297-49-5
UN: 3272
ADR: 3,III