Print…
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 134 EUR
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BCl₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039018
Número CAS: 175883-61-1