Print…
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 343 EUR
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039015
Número CAS: 1050510-36-5