Print…
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7191-1G OR7191-250MG
APOSOR7191-1GEA 274 EUR
APOSOR7191-1G APOSOR7191-250MG
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
4-Cyclopentylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039014
Número CAS: 945837-57-0