Print…
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7189-1G OR7189-5G
APOSOR7189-1GEA 219 EUR
APOSOR7189-1G APOSOR7189-5G
4-Cyclohexylphenylboronic acid 98%
4-Cyclohexylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₇BO₂
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093068
Número CAS: 374538-04-2