Print…
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 29 EUR
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01114675
Número CAS: 128676-84-6