Print…
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7185-5G OR7185-1G OR7185-250MG OR7185-10G
APOSOR7185-5GEA 87 EUR
APOSOR7185-5G APOSOR7185-1G APOSOR7185-250MG APOSOR7185-10G
3-Chloro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03425942
Número CAS: 458532-98-4