Print…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
OR7184-25G OR7184-5G OR7184-250MG
APOSOR7184-25GEA 92.8 EUR
APOSOR7184-25G APOSOR7184-5G APOSOR7184-250MG
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 98%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094998
Número CAS: 444120-91-6