Print…
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
OR7182-1G OR7182-25G OR7182-5G
APOSOR7182-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7182-1G APOSOR7182-25G APOSOR7182-5G
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 238…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683104
Número CAS: 161950-10-3