Print…
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR7180-1G OR7180-5G OR7180-25G
APOSOR7180-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7180-1G APOSOR7180-5G APOSOR7180-25G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 228…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039010
Número CAS: 175883-63-3