Print…
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7177-1G OR7177-5G OR7177-25G OR7177-100G
APOSOR7177-1GEA 16.1 EUR
APOSOR7177-1G APOSOR7177-5G APOSOR7177-25G APOSOR7177-100G
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 74,5…75.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001719
Número CAS: 177906-48-8