Print…
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 229 EUR
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Fórmula: C₅H₃BrN₄
Ponto de Fusão: 148…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258642
Número CAS: 35235-74-6