Print…
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR7165-250MG OR7165-5G OR7165-1G
APOSOR7165-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7165-250MG APOSOR7165-5G APOSOR7165-1G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Bromo-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Peso Molecular: 283.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412794
Número CAS: 214360-62-0