Print…
2-Bromo-5-pyridineboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3-pyridinylboronic acid, 2-Bromopyridine-5-boronic acid, (6-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-pyridinylboronic acid, 6-Bromopyridine-3-boronic acid
OR7164-1G OR7164-5G OR7164-10G
APOSOR7164-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7164-1G APOSOR7164-5G APOSOR7164-10G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid 98%
2-Bromo-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BBrNO₂
Peso Molecular: 201.81 g/mol
Ponto de Fusão: 161…166 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411558
Número CAS: 223463-14-7