Print…
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
OR7161-5G OR7161-10G
APOSOR7161-5GEA 111 EUR
APOSOR7161-5G APOSOR7161-10G
4,4'-Biphenyldiboronic acid 97%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂B₂O₄
Peso Molecular: 241.85 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151795
Número CAS: 4151-80-8