Print…
2-Biphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 75.4 EUR
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 167…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00136929
Número CAS: 4688-76-0