Print…
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7156-1G OR7156-5G OR7156-100MG OR7156-25G
APOSOR7156-1GEA 0 EUR
APOSOR7156-1G APOSOR7156-5G APOSOR7156-100MG APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₅H₁₇BO₃
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039003
Número CAS: 333788-94-6