Print…
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7149-1G OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA 85.7 EUR
APOSOR7149-1G APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Fórmula: C₈H₇BO₃
Ponto de Fusão: 216…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038999
Número CAS: 331834-13-0