Print…
1,4-Phenyldiboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Phenylenebisboronic acid, 1,4-Phenylenediboronic acid, 1,4-Phenyldiboric acid, 1,4-Benzenediboronic acid
OR7148-25G OR7148-5G OR7148-100G
APOSOR7148-25GEA 53.8 EUR
APOSOR7148-25G APOSOR7148-5G APOSOR7148-100G
1,4-Phenyldiboronic acid
1,4-Phenyldiboronic acid
Fórmula: C₆H₈B₂O₄
Peso Molecular: 165.75 g/mol
Ponto de Fusão: >350 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236018
Número CAS: 4612-26-4