Print…
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
OR7143-25G OR7143-100G
APOSOR7143-25GEA 75.4 EUR
APOSOR7143-25G APOSOR7143-100G
6-Hydroxy-3-coumaranone 95%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Fórmula: C₈H₆O₃
Peso Molecular: 150.14 g/mol
Ponto de Fusão: 242…246 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068174
Número CAS: 6272-26-0