Print…
Iodosobenzene diacetate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
OR7138-100G OR7138-25G OR7138-500G
APOSOR7138-100GEA 29 EUR
APOSOR7138-100G APOSOR7138-25G APOSOR7138-500G
Iodosobenzene diacetate, Grau técnico
Iodosobenzene diacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁IO₄
Peso Molecular: 322.1 g/mol
Ponto de Fusão: 159…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008692
Número CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1