Print…
2-Iodosobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7133-1G OR7133-5G
APOSOR7133-1GEA 94.5 EUR
APOSOR7133-1G APOSOR7133-5G
2-Iodosobenzoic acid 97%
2-Iodosobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅IO₃
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002401
Número CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4