Print…
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
OR7131-100G OR7131-500G
APOSOR7131-100GEA 81.2 EUR
APOSOR7131-100G APOSOR7131-500G
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Fórmula: C₁₃H₁₃IO₄S
Ponto de Fusão: 131…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011547
Número CAS: 27126-76-7