Print…
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00154838
Número CAS: 2941-29-9