Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7123-25G OR7123-5G
APOSOR7123-25GEA 108 EUR
APOSOR7123-25G APOSOR7123-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Reportedly couples with aryl halides to produce aryl boronates:J.Org.Chem.(1997)62,6458-6459.
Fórmula: C₆H₁₃BO₂
Ponto de ebulição: 42…43 °C/50mmHg
Densidade: 0,882 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00674030
Número CAS: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3+3,II