Print…
N-Benzylmaleimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7122-100G OR7122-25G OR7122-5G
APOSOR7122-100GEA 122 EUR
APOSOR7122-100G APOSOR7122-25G APOSOR7122-5G
N-Benzylmaleimide
N-Benzylmaleimide
Fórmula: C₁₁H₉NO₂
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014540
Número CAS: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN: 1759
ADR: 8,III