Print…
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7119-100G OR7119-25G
APOSOR7119-100GEA 279 EUR
APOSOR7119-100G APOSOR7119-25G
3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
3'-Chloro-2'-methylacetanilide
Fórmula: C₉H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018264
Número CAS: 7463-35-6