Print…
3-Bromo-p-toluidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7118-100G OR7118-250G OR7118-500G
APOSOR7118-100GEA 0 EUR
APOSOR7118-100G APOSOR7118-250G APOSOR7118-500G
3-Bromo-p-toluidine 99%
3-Bromo-p-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 254…257 °C
Ponto de Fusão: 25…30 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134176
Número CAS: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III