Print…
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7114-1G OR7114-25G OR7114-5G
APOSOR7114-1GEA 0 EUR
APOSOR7114-1G APOSOR7114-25G APOSOR7114-5G
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Fórmula: C₆H₈N₂
Ponto de Fusão: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00517551
Número CAS: 2941-23-3