Print…
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7099-250MG OR7099-1G OR7099-5G
APOSOR7099-250MGEA 77.1 EUR
APOSOR7099-250MG APOSOR7099-1G APOSOR7099-5G
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 95+%
2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066860
Número CAS: 5685-38-1