Print…
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
OR7097-1G OR7097-250MG OR7097-5G
APOSOR7097-1GEA 34.8 EUR
APOSOR7097-1G APOSOR7097-250MG APOSOR7097-5G
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃
Ponto de Fusão: 183…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318161
Número CAS: 17153-20-7