Print…
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7075-100G OR7075-25G
APOSOR7075-100GEA 255 EUR
APOSOR7075-100G APOSOR7075-25G
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆O₂S
Ponto de Fusão: 238…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051636
Número CAS: 6314-28-9