Print…
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Cyclopropylethanamine hydrochloride
OR7051-10G OR7051-1G OR7051-5G
APOSOR7051-10GEA 575 EUR
APOSOR7051-10G APOSOR7051-1G APOSOR7051-5G
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClN
Peso Molecular: 121.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06685893
Número CAS: 42390-64-7