Print…
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7041-1G OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA 289 EUR
APOSOR7041-1G APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00095180
Número CAS: 41894-76-2