Print…
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
OR70303-100G OR70303-25G
APOSOR70303-100GEA 68.3 EUR
APOSOR70303-100G APOSOR70303-25G
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) 98%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₈H₇Br
Peso Molecular: 183.05 g/mol
Ponto de ebulição: 110…112 °C/20.25mmHg
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1.427 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000185
Número CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3