Print…
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7029-1G OR7029-250MG OR7029-5G
APOSOR7029-1GEA 101 EUR
APOSOR7029-1G APOSOR7029-250MG APOSOR7029-5G
3-Amino-2,4-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,4-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08235192
Número CAS: 1073-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III