Print…
2-Amino-3-iodopyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 0 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₅IN₂
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01651885
Número CAS: 104830-06-0