Print…
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,3-dimethylbenzoate
OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 74.1 EUR
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2000 g/mol
Ponto de ebulição: 104…105 °C/12mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203773
Número CAS: 15012-36-9