Print…
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7023-1G OR7023-250MG OR7023-5G
APOSOR7023-1GEA 176 EUR
APOSOR7023-1G APOSOR7023-250MG APOSOR7023-5G
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide 98%
4-Bromo-N,N-diethyl-3-methoxybenzamide
Fórmula: C₁₂H₁₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436037
Número CAS: 889676-36-2