Print…
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70226-1G OR70226-5G
APOSOR70226-1GEA 43.5 EUR
APOSOR70226-1G APOSOR70226-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 97%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 103 °C/10mmHg
Densidade: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010439
Número CAS: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III