Print…
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70218-1G OR70218-250MG OR70218-5G
APOSOR70218-1GEA 0 EUR
APOSOR70218-1G APOSOR70218-250MG APOSOR70218-5G
2-Bromo-3-iodotoluene 95%
2-Bromo-3-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆BrI
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11977389
Número CAS: 888214-21-9