Print…
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
OR70203-1G OR70203-10G OR70203-25G
APOSOR70203-1GEA 72.5 EUR
APOSOR70203-1G APOSOR70203-10G APOSOR70203-25G
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464221
Número CAS: 14441-90-8