Print…
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70187-100G OR70187-25G
APOSOR70187-100GEA 219 EUR
APOSOR70187-100G APOSOR70187-25G
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C/1mmHg
Densidade: 1,079 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016857
Número CAS: 3319-15-1