Print…
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70171-100G OR70171-25G
APOSOR70171-100GEA 0 EUR
APOSOR70171-100G APOSOR70171-25G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 98%
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 102…103 °C/3,75mmHg
Densidade: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040710
Número CAS: 7473-98-5