Print…
2,5-Dibromobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR70160-1G OR70160-5G OR70160-10G
APOSOR70160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70160-1G APOSOR70160-5G APOSOR70160-10G
2,5-Dibromobenzaldehyde
2,5-Dibromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462864
Número CAS: 74553-29-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II