Print…
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR70150-1G OR70150-5G OR70150-10G
APOSOR70150-1GEA 29 EUR
APOSOR70150-1G APOSOR70150-5G APOSOR70150-10G
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 257…258 °C/750mmHg
Densidade: 1,685 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114349
Número CAS: 873397-34-3