Print…
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Chloro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
OR70139-1G OR70139-250MG
APOSOR70139-1GEA 126 EUR
APOSOR70139-1G APOSOR70139-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₃
Peso Molecular: 172.3740 g/mol
Ponto de Fusão: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697413
Número CAS: 915201-06-8